Imprimer
4-Bromo-2-isopropoxypyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR943968-250MG OR943968-1G OR943968-5G
APOSOR943968-250MGEA 132 EUR
APOSOR943968-250MG APOSOR943968-1G APOSOR943968-5G
4-Bromo-2-isopropoxypyridine 98%
4-Bromo-2-isopropoxypyridine
Formule: C₈H₁₀BrNO
Densité: 1,383
Numéro MDL: MFCD11869614
Numéro CAS: 1142194-24-8