Imprimer

(S)-tert-Butyl 3-aminoazepane-1-carboxylate

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

OR918689-250MG OR918689-1G
APOSOR918689-250MGEA 108 EUR
APOSOR918689-250MG APOSOR918689-1G
(S)-tert-Butyl 3-aminoazepane-1-carboxylate
(S)-tert-Butyl 3-aminoazepane-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
Numéro MDL: MFCD11041390
Numéro CAS: 625471-04-7

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR