Imprimer
(3-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR71106-100MG OR71106-500MG
APOSOR71106-100MGEA 183 EUR
APOSOR71106-100MG APOSOR71106-500MG
(3-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine 95%
(3-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Point d'ébullition: 281 °C
Densité: 1,241
Numéro MDL: MFCD00468104
Numéro CAS: 487-19-4