Imprimer
2-Bromo-3-iodopyridin-4-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR62195-250MG OR62195-1G
APOSOR62195-250MGEA 163 EUR
APOSOR62195-250MG APOSOR62195-1G
2-Bromo-3-iodopyridin-4-amine 95%
2-Bromo-3-iodopyridin-4-amine
Formule: C₅H₄BrIN₂
Numéro MDL: MFCD28344964
Numéro CAS: 1300750-77-9