Imprimer
5-Bromo-2-methyl-4-nitropyridine-N-oxide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-2-methyl-4-nitropyridine 1-oxide
OR929296-250MG OR929296-1G OR929296-5G
APOSOR929296-250MGEA 156 EUR
APOSOR929296-250MG APOSOR929296-1G APOSOR929296-5G
5-Bromo-2-methyl-4-nitropyridine-N-oxide 95%
5-Bromo-2-methyl-4-nitropyridine-N-oxide
Formule: C₆H₅BrN₂O₃
Numéro MDL: MFCD11977426
Numéro CAS: 62516-08-9