Imprimer
(1S)-(+)-2-Amino-1-phenylethan-1-ol hemihydrate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR61461-5G OR61461-25G
APOSOR61461-5GEA 37.7 EUR
APOSOR61461-5G APOSOR61461-25G
(1S)-(+)-2-Amino-1-phenylethan-1-ol hemihydrate
(1S)-(+)-2-Amino-1-phenylethan-1-ol hemihydrate
Formule: 2C₈H₁₁NO·H₂O
Poids moléculaire: 292.37 g/mol
Température de stockage: Congélateur
UN: 3259
ADR: 8 III