4-Amino-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-amino-TEMPO) (free radical) tech
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Amino-1-oxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
Formule:
C₉H₁₉N₂O Point d'ébullition: 98/3,75 mm °C Point de fusion: 33 - 39 °C Densité: 0,896 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00006479 Numéro CAS: 14691-88-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...