Imprimer

2-[2-(Diéthylamino)éthoxy]éthanol 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): Ethylene Glycol Mono[2-(diethylamino)ethyl] Ether, 2-(2-(Diethylamino)ethoxy)ethanol

OR019105-5G OR019105-25G OR019105-100G
APOSOR019105-5GEA 21.9 EUR
APOSOR019105-5G APOSOR019105-25G APOSOR019105-100G
2-[2-(Diéthylamino)éthoxy]éthanol 98%
2-[2-(Diéthylamino)éthoxy]éthanol
Formule: C₈H₁₉NO₂
Point d'ébullition: 95 °C
Densité: 0,954
Point éclair: 93 °C
Numéro MDL: MFCD00020604
Numéro CAS: 140-82-9

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR