2-(Difluoromethoxy)-6-fluorobenzoic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₅F₃O₃ Poids moléculaire: 206.12 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD14698505 Numéro CAS: 960249-94-9 |