Imprimer
1-[(4-methoxyphenyl)methyl]pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR55069-100MG OR55069-250MG OR55069-1G
APOSOR55069-100MGEA 864 EUR
APOSOR55069-100MG APOSOR55069-250MG APOSOR55069-1G
1-[(4-methoxyphenyl)methyl]pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
1-[(4-methoxyphenyl)methyl]pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formule: C₁₄H₁₄N₄O
Numéro MDL: MFCD30723358
Numéro CAS: 1968547-14-9