Imprimer
Methyl 3-hydroxy-5-nitrobenzoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR52897-1G OR52897-5G OR52897-10G
APOSOR52897-1GEA 125 EUR
APOSOR52897-1G APOSOR52897-5G APOSOR52897-10G
Methyl 3-hydroxy-5-nitrobenzoate 98%
Methyl 3-hydroxy-5-nitrobenzoate
Formule: C₈H₇NO₅
Numéro MDL: MFCD00463877
Numéro CAS: 55076-32-9