Imprimer
4-(Dihydroxyborophenyl)acetylene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR361136-250MG OR361136-1G OR361136-5G
APOSOR361136-250MGEA 68.3 EUR
APOSOR361136-250MG APOSOR361136-1G APOSOR361136-5G
4-(Dihydroxyborophenyl)acetylene 98%
4-(Dihydroxyborophenyl)acetylene
Formule: C₈H₇BO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08689553
Numéro CAS: 263368-72-5