Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR480609-5G OR480609-25G OR480609-100G
APOSOR480609-5GEA 21.9 EUR
APOSOR480609-5G APOSOR480609-25G APOSOR480609-100G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine
Formule: C₁₀H₁₉NO₄S
Point de fusion: 47 - 53 °C
Numéro MDL: MFCD00065586
Numéro CAS: 2488-15-5