2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₇NS Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD32219466 Numéro CAS: 2654087-86-0 UN: 1993 |