2-Bromo-5-iodo-3-methylbenzyl alcohol 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(2-Bromo-5-iodo-3-methylphenyl)methanol
Formule:
C₈H₈BrIO Poids moléculaire: 326.96 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD32868532 Numéro CAS: 2091676-26-3 |