Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC99136-250MG PC99136-1G PC99136-5G
APOSPC99136-250MGEA 203 EUR
APOSPC99136-250MG APOSPC99136-1G APOSPC99136-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₄Br₂F₄
Numéro MDL: MFCD33404156
Numéro CAS: 2090979-68-1
UN: 3261
ADR: 8,III