Imprimer
3-Bromo-5-chlorobenzyl bromide 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR400325-250MG OR400325-1G OR400325-5G
APOSOR400325-250MGEA 132 EUR
APOSOR400325-250MG APOSOR400325-1G APOSOR400325-5G
3-Bromo-5-chlorobenzyl bromide 96%
3-Bromo-5-chlorobenzyl bromide
Formule: C₇H₅Br₂Cl
Numéro MDL: MFCD09261035
Numéro CAS: 762292-63-7
UN: 3261
ADR: 8,II