Imprimer
3-Bromo-5-chloroisatoic anhydride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR400034-250MG OR400034-1G OR400034-5G
APOSOR400034-250MGEA 190 EUR
APOSOR400034-250MG APOSOR400034-1G APOSOR400034-5G
3-Bromo-5-chloroisatoic anhydride 95%
3-Bromo-5-chloroisatoic anhydride
Formule: C₈H₃BrClNO₃
Poids moléculaire: 276.47 g/mol
Numéro MDL: MFCD11604568
Numéro CAS: 122588-67-4