Imprimer
3-(Difluoromethyl)-4-fluoroaniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC912796-100MG PC912796-250MG PC912796-1G
APOSPC912796-100MGEA 108 EUR
APOSPC912796-100MG APOSPC912796-250MG APOSPC912796-1G
3-(Difluoromethyl)-4-fluoroaniline 95%
3-(Difluoromethyl)-4-fluoroaniline
Formule: C₇H₆F₃N
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11042620
Numéro CAS: 445303-96-8