Imprimer
Methyl 2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC57473-500MG PC57473-1G PC57473-5G PC57473-25G
APOSPC57473-500MGEA 250 EUR
APOSPC57473-500MG APOSPC57473-1G APOSPC57473-5G APOSPC57473-25G
Methyl 2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoate 95%
Methyl 2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoate
Formule: C₉H₈ClFO₃
Numéro MDL: MFCD10566180
Numéro CAS: 1379356-16-7