Imprimer

4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

OR912760-5G OR912760-25G OR912760-100G OR912760-1G
APOSOR912760-5GEA 89.9 EUR
APOSOR912760-5G APOSOR912760-25G APOSOR912760-100G APOSOR912760-1G
4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl 98%
4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl
Formule: C₁₂H₉IO
Poids moléculaire: 296.11 g/mol
Point de fusion: 196…202 °C
Numéro MDL: MFCD02258843
Numéro CAS: 29558-78-9

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR