Solution étalon d'hafnium, 10 000 mg/L Hf en dil. acide nitrique avec acide fluorhydrique (max. 1%) (à partir de HfO2) Norme ARISTAR® pour ICP
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HfO₂ dans HNO₃ (2 à 5%) avec des traces de HF.
Conformes aux matériaux de référence standard NIST, fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.