(±)-2-Phénylpipérazine 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 96%
CAS No.: 5271-26-1
Molecular Formula: C10H14N2
Formula Weight: 162.24
Melting Point: 83-87°
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD01871362
Formule:
C₁₀H₁₄N₂ Point de fusion: 83…87 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01871362 Numéro CAS: 5271-26-1 EINECS: None ADR: 8,III |