Alcool p,α-diméthylbenzylique ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Alcool α,4-diméthylbenzylique, 1-(4-Méthylphényl)éthanol
Purity: 97%
CAS No.: 536-50-5
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.20
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.5230
Boiling Point: 218-220°
Beilstein Reference: 1857562
Merck Reference: 14,3237
MDL No.: MFCD00016860
Formule:
C₉H₁₂O Poids moléculaire: 136.19 Point d'ébullition: 218…220 °C Point de fusion: 81…82 °C Densité: 0.987 Point éclair: 107 °C (225 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016860 Numéro CAS: 536-50-5 EINECS: 208-637-8 Indice Merck: 12,03287 |