Imprimer
(±)-Phényl-1-éthanediol-1,2 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (±)-Phényléthane-1,2-diol
130590050 130590250 130591000
ACRO130590050EA 45.5 EUR
ACRO130590050 ACRO130590250 ACRO130591000
(±)-Phényl-1-éthanediol-1,2 97%
(±)-Phényl-1-éthanediol-1,2
Formule: C₆H₅CH(OH)CH₂OH
Poids moléculaire: 138.17 g/mol
Point d'ébullition: 272…274 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 61…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003546
Numéro CAS: 93-56-1
EINECS: 202-258-1
Indice Merck: 12,09029
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 67 °C
GC ≥99.0 %
UV at 310 nm A: ≤0.01
Relative density (20/20 °C) 0.785 to 0.789
Specific gravity (25 °C) 0.783 to 0.787
Identification D Passes test
Non-volatile matter ≤20 ppm
Related substances ≤0.3 %
Acidity/alkalinity Passes test
Benzene ≤2 ppm
Peroxides Passes test