Alcool 3-amino-α-méthylbenzylique 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 2454-37-7
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Flash Point: 157°(314°F)
Melting Point: 66-69°
Boiling Point: 217°
Beilstein Reference: 2802415
MDL No.: MFCD00007798
Formule:
C₈H₁₁NO Point d'ébullition: 217 °C Point de fusion: 66…69 °C Point éclair: 157 °C (314 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007798 Numéro CAS: 2454-37-7 EINECS: 219-525-3 |