Imprimer
DL-Proline 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
174030050 174030250
ACRO174030050EA 78.5 EUR
ACRO174030050 ACRO174030250
DL-Proline 99%
DL-Proline
Formule: C₅H₉NO₂
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 208…210 °C
Densité: 1,38 g/cm³ (22.9 °C)
Numéro MDL: MFCD00005250
Numéro CAS: 609-36-9
EINECS: 210-189-3
Indice Merck: 12,07963
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (5 % in water) Colorless to light yellow
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm