Imprimer
Acide (±)-4-(trifluorométhyl)mandelique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide (±)-4-(trifluorométhyl)phénylglycolique
B22264.03 B22264.06
B22264.03EA 35.2 EUR
B22264.03 B22264.06
Acide (±)-4-(trifluorométhyl)mandelique ≥98%
Acide (±)-4-(trifluorométhyl)mandelique
Purity: 98% CAS No.: 395-35-7 Molecular Formula: C9H7F3O3 Formula Weight: 220.15 Melting Point: 129-131° Beilstein Reference: 2979949
Formule: C₉H₇F₃O₃
Poids moléculaire: 220.15 g/mol
Point d'ébullition: 314
Point de fusion: 129…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009724
Numéro CAS: 395-35-7
EINECS: 206-900-1