Imprimer
Acide (±)-2,4-difluoromandelique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (±)-2,4-Difluorophenylglycolic acid
L10708.03 L10708.06
L10708.03EA 81.4 EUR
L10708.03 L10708.06
Acide (±)-2,4-difluoromandelique ≥97%
Acide (±)-2,4-difluoromandelique
Purity: 97% CAS No.: 132741-30-1 Molecular Formula: C8H6F2O3 Formula Weight: 188.13 Melting Point: 122-124° MDL No.: MFCD00061296
Formule: C₈H₆F₂O₃
Point de fusion: 122…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061296
Numéro CAS: 132741-30-1