Imprimer
Acide DL-2-hydroxy-2-phénylacetique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide DL-mandelique, Acide (±)-2-hydroxy-2-phénylacetique
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.06913.0250 8.06913.1000 8.06913.0050 8.06913.5000
8.06913.0250EA 44.4 EUR
8.06913.0250 8.06913.1000 8.06913.0050 8.06913.5000
Acide DL-2-hydroxy-2-phénylacetique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide DL-2-hydroxy-2-phénylacetique
Formule: C₈H₈O₃
Poids moléculaire: 152.15 g/mol
Point d'ébullition: 322
Point de fusion: 117…120 °C
Densité: 1.361 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064250
Numéro CAS: 90-64-2
EINECS: 210-277-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 150 g/l (20 °C)
Melting Point 117 - 120 °C
Molar Mass 152.15 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Density 0.7 - 0.8 g/cm3 (20 °C)
pH 2.3 (10 g/l, H2O)
Synonyms DL-α-Hydroxyphenylacetic acid, Phenylglycollic acid
Hill Formula C8H8O3
Chemical Formula C6H5CH(OH)COOH