Imprimer
Acide (±)-4-hydroxy-3-méthoxymandelique 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide (±)-34-hydroxy-3-méthoxyphénylglycolique
164900010 164900050 164900250
ACRO164900010EA 118 EUR
ACRO164900010 ACRO164900050 ACRO164900250
Acide (±)-4-hydroxy-3-méthoxymandelique 99%
Acide (±)-4-hydroxy-3-méthoxymandelique
Formule: C₉H₁₀O₅
Poids moléculaire: 198.18 g/mol
Point d'ébullition: 421
Point de fusion: 131…134 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004235
Numéro CAS: 55-10-7
EINECS: 200-224-0
Indice Merck: 12,10070
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 134 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %