Imprimer
Lécithine (a partir de graine de soja ), granuleux
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
413100010 413102500
ACRO413100010EA 365 EUR
ACRO413100010 ACRO413102500
Lécithine (a partir de graine de soja ), granuleux
Lécithine
Numéro MDL: MFCD00147406
Numéro CAS: 8002-43-5
EINECS: 232-307-2
Indice Merck: 12,05452
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to tan Granules
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97 % (Phospholipids) as Acetone insolubles
Water ≤1.1 % (K.F.)
Insoluble matter ≤0.02 % (in hexane)
Acid value ≤35 mg KOH/g
Peroxide value ≤4 meq O2/kg
UV at 280 nm A: ≤0.1
Residue after ign. (sulfated) ≤0.3 %
Specific optical rotation (after 24 h)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm