Imprimer
Lécithines de jaune d'oeuf
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A0893.0100 A0893.0500
A0893.0100EA 164 EUR
A0893.0100 A0893.0500
Lécithines de jaune d'oeuf
Lécithines de jaune d'oeuf
Numéro MDL: MFCD00131449
Numéro CAS: 93685-90-6
EINECS: 297-639-2