Acide gibberellique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₁₉H₂₂O₆ Point de fusion: 234 °C Densité: 1,386 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00079329 Numéro CAS: 77-06-5 EINECS: 201-001-0 Indice Merck: 13,04430 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 5 g/l (25 °C) |
Melting Point | 233 - 235 °C |
Molar Mass | 346.37 g/mol |
Density | 1.34 g/cm3 (20 °C) |