Imprimer
Acide gibberellique ≥90%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-dihydroxy-3-méthyl-12-méthylène-2-oxo-4a,6-éthano-3,8b-prop-1-enoperhydroindéno[1,2-b]furanne-4-carboxylique
A17843.03 A17843.06 A17843.14
A17843.03EA 50.2 EUR
A17843.03 A17843.06 A17843.14
Acide gibberellique ≥90%
Acide gibberellique
Purity: 90+% CAS No.: 77-06-5 Molecular Formula: C19H22O6 Formula Weight: 346.37 Melting Point: 222° dec. Beilstein Reference: 54346 Merck Reference: 14,4419 Optical Rotation: +78° (c=2 in methanol) MDL No.: MFCD00079329
Formule: C₁₉H₂₂O₆
Point de fusion: 222 °C (déc.)
Densité: 1,386 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079329
Numéro CAS: 77-06-5
EINECS: 201-001-0
Indice Merck: 14,4419