Imprimer
Acide gibberellique 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-dihydroxy-3-méthyl-12-méthylène-2-oxo-4a,6-éthano-3,8b-prop-1-enoperhydroindéno[1,2-b]furanne-4-carboxylique
410910010 410910050 410910250
ACRO410910010EA 119 EUR
ACRO410910010 ACRO410910050 ACRO410910250
Acide gibberellique 99%
Acide gibberellique
Formule: C₁₉H₂₂O₆
Point de fusion: 227 °C (déc.)
Densité: 1,386 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00079329
Numéro CAS: 77-06-5
EINECS: 201-001-0
Indice Merck: 13,04430
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Specific optical rotation +71° to +81° (20°C, 589 nm) (c=2, methanol)
Titration with NaOH ≥98.5 %