Acide gibberellique 90%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₉H₂₂O₆ Densité: 1,386 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00079329 Numéro CAS: 77-06-5 EINECS: 201-001-0 Indice Merck: 13,04430 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤3 % (100°C, 7 hrs) (vacuum) |
HPLC | ≥88 % |
Specific optical rotation | +75° to +90° (20°C, 589 nm) (c=10, EtOH) |
Arsenic (As) | ≤3 ppm |
Lead (Pb) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤40 ppm |