Imprimer
Saponine
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A18820.14 A18820.22
A18820.14EA 60.5 EUR
A18820.14 A18820.22
Saponine
Saponine
CAS No.: 8047-15-2 Physical Form: Powder Appearance: White to pale yellow Melting Point: 158° dec. Merck Reference: 14,8365 MDL No.: MFCD00081981
A glycoside used to permeabilize cellular membranes
Point de fusion: 158 °C (déc.)
Densité: 1.015…1.02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081981
Numéro CAS: 8047-15-2
EINECS: 232-462-6