Sodium-5-(2-aminoethylamino)-1-naphthalenesulphonate hydrate ≥95% pour la biologie moléculaire
Marques : AAT BioquestTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
EDANS sodium salt is much more water-soluble than EDANS acid.
- Useful for multiple applications
Formule:
C₁₂H₁₄N₂O₃S Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00051474 Numéro CAS: 100900-07-0 ADR: 5,II |