Imprimer
Bleu trypan, Qualité ultra pure live cell labeling
Marques : AAT BIOQUEST INC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
AATB2452EA 295 EUR
AATB2452
Bleu trypan, Qualité ultra pure live cell labeling
Bleu trypan
Trypan blue, a diazo dye is a vital stain that colors dead tissues or cells blue.
  • Vital stain
  • High purity
Formule: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
Poids moléculaire: 960,82 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003969
Numéro CAS: 72-57-1
ADR: 5,II
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/62/43933062.jpg