Imprimer
Indo-1 AM ≥95%, Qualité ultra pure
Marques : AAT BIOQUEST
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
21036 21032
AATB21036EA 273 EUR
AATB21036 AATB21032
Indo-1 AM ≥95%, Qualité ultra pure
Indo-1 AM
Calcium measurements are critical for numerous biological investigations.
Formule: C₄₇H₅₁N₃O₂₂
Numéro MDL: MFCD00036955
Numéro CAS: 112926-02-0
ADR: 5,II