4-Methylumbelliferyl phosphate disodium salt (4-MUP-Na2) trihydrate
Marques : AAT BIOQUESTTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Disodium 4-methylumbelliferyl phosphate trihydrate, 4-MUP trihydrate
A fluorogenic substrate for phosphatases.
Formule:
C₁₀H₇Na₂O₆P·3H₂O |
Numéro MDL:
MFCD00037614 Numéro CAS: 22919-26-2 ADR: 5,II |