Acide acétique-D1 (98% D) pour spectroscopie RMN
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₂H₃DO₂ Point d'ébullition: 116…117 °C (760 mmHg) Point de fusion: 15…16 °C Densité: 1,07 g/cm³ Point éclair: 40 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051050 Numéro CAS: 758-12-3 EINECS: 212-059-1 UN: 2789 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤1 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥98.5 % |