Imprimer
Acide acétique-D4 (99.5% D) pour spectroscopie RMN
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
166210050 166210250 166210500
ACRO166210050EA 84.6 EUR
ACRO166210050 ACRO166210250 ACRO166210500
Acide acétique-D4 (99.5% D) pour spectroscopie RMN
Acide acétique-D4
Formule: D₃CCOOD
Point d'ébullition: 115,5 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 15…16 °C
Densité: 1,13 g/cm³
Point éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051051
Numéro CAS: 1186-52-3
EINECS: 214-693-4
UN: 2789
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %