2,3-Butanediol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2,3-Dihydroxy butane, (±)-2,3-Butanediol, 2,3-Butylene glykol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Mxture of meso- D- and L-form
Formule:
C₄H₁₀O₂ Poids moléculaire: 90.12 g/mol Point d'ébullition: 184 Point de fusion: 18…20 °C Densité: 1 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004523 Numéro CAS: 513-85-9 EINECS: 208-173-6 Indice Merck: 12,01602 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 1000 g/l (20 °C) |
Melting Point | 18 - 20 °C |
Molar Mass | 90.12 g/mol |
Boiling Point | 180 - 182 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 96 °C DIN 51758 |
Refractive Index | 1.4348 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 3.1 - 11.4 %(V) |
Density | 1.00 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (H2O, 20 °C) Aqueous solution |
Ignition Point | 395 °C DIN 51794 |