Quinhydrone 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₄(OH)₂·C₆H₄O₂ Point de fusion: 168…172 °C Densité: 1,4 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010310 Numéro CAS: 106-34-3 EINECS: 203-387-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III Indice Merck: 13,08148 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Dark green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 168 to 172 °C (Dec) |
Titration Iodometric | ≥97.5 % |
Sulfated ash | ≤0.2 % |
HPLC | 48.0 to 52.0 % Hydroquinone |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |