Imprimer
Propanediol-1,3 99,7, GPR RECTAPUR® zS
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Propylèneglycol-1,3
87134.290EA 213 EUR
87134.290 87134.360
Propanediol-1,3 99,7, GPR RECTAPUR® zS
Propanediol-1,3
Formule: HO(CH₂)₃OH
Poids moléculaire: 76.1 g/mol
Point d'ébullition: 214
Point de fusion: –32 °C
Densité: 1.0597 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002949
Numéro CAS: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Indice Merck: 12,09845
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre Min. 99,7 %
Spectre IR Conforme
Coloration Max. 15 APHA
Eau Max. 0,05 %