Imprimer
7-Methoxycoumarin-3-carboxylic acid ≥95%
Marques : AAT BIOQUEST
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
560 561
AATB560EA 230 EUR
AATB560 AATB561
7-Methoxycoumarin-3-carboxylic acid ≥95%
7-Methoxycoumarin-3-carboxylic acid
7-Methoxycoumarin-3-carboxylic acid is used for HPLC derivatization.
Formule: C₁₁H₈O₅
Numéro MDL: MFCD00452770
Numéro CAS: 20300-59-8
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=822555a76585018f1d64aa1962af306a89fbd630&vid=cd52cba0d62aab0731a70b771ec2c8f1fb6b2757&prid=web&clid=SAPDAM