Bleu trypan 10 mM live cell labeling
Marques : AAT BIOQUEST INCTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Trypan blue, a diazo dye is a vital stain that colors dead tissues or cells blue.
- Vital stain
- High purity
Formule:
C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄ Poids moléculaire: 960,82 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00003969 Numéro CAS: 72-57-1 ADR: 5,II |