Imprimer
Bleu trypan ≥75%
Marques : AAT BIOQUEST INC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
AATB2450EA 1420 EUR
AATB2450
Bleu trypan ≥75%
Bleu trypan
Trypan blue, a diazo dye is a vital stain that colors dead tissues or cells blue.
Formule: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
Poids moléculaire: 960,82 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003969
Numéro CAS: 72-57-1
ADR: 5,II